Läs mer
Testo™ Rotating Vane Anemometer
Produktkod. 10427173
Change view
Mått (L x B x H):
277 x 105 x 45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10427173 277 x 105 x 45 mm Varje
1 options
Produktkod. 10427173 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 4170
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Vane Anemometer
Noggrannhet ±0.5 m/sec.
Mått (L x B x H) 277 x 105 x 45 mm
För användning med (applikation) Measurement of volumetric flow, flow velocity and temperature
Temperatur (metrisk) -20 to +70°C