Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, magnetisk plattform
Click to view available options
Pluggtyp:
EU-kontakt
Unit Size:
Varje
Description
- Rymmer en mängd olika rör, flaskor, mikroplattor, påsar och udda formade kärl i alla vinklar
- Magnetisk plattform har ett unikt klämplattsystem
- Kan användas i kylrum och inkubatorer (ej för CO 2 inkubatorer)
- Unikt designad för ett brett urval av rörelser justerbara från mjuk rullning till kraftfull blandning av ände över änden
- Kontinuerlig kvalitetsmotor ger mjuk och tyst drift
- 2 års garanti
Specifications
Specifications
| Hastighetsintervall | 5 till 35 rpm |
| Elektriska krav | 0,25 A, 50 Hz, 230 V |
| Produkttyp | Magnetisk rotator |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Mått (LxB) Plattform | 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 tum) |
| Mått (L x B x H) | 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 tum) |
| Fraktvikt (engelska) | 13 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 5.9 kg |
| För användning med (applikation) | Roterar nästan vilken behållare som helst |
| Show More |