Description
Den unika magnetiska plattformen levereras som standard med Rotator Genie Magnetic Platform Model. Den kan också användas på Rotator Genie Standard Platform Model. Det kräver klämplattor (säljs separat) som kan laddas på båda sidor av plattformen för att säkert hålla en mängd olika rör och andra behållare.
Spécification
Spécification
| Håller | Rör, kolvar, mikroplattor, påsar och udda kärl |
| Produkttyp | Magnetisk plattform |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 290 x 315 mm |
| Höjd (metrisk) plattform | 25.4 mm |
| Längd (metrisk) plattform | 292.1 mm |
| Bredd (engelska) Plattform | 12,5 tum |
| Bredd (metrisk) Plattform | 317.5 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.13 kg |
| Klämmor | Klämplattor säljs separat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?