Beskrivning
- Rymmer en mängd olika rör, flaskor, mikroplattor, påsar och udda formade kärl i alla vinklar
- Standardplattformen vrids 90 grader för olika blandningsrörelser
- Kan användas i kylrum och inkubatorer (ej för CO 2 inkubatorer)
- Unikt designad för ett brett urval av rörelser justerbara från mjuk rullning till kraftfull blandning av ände över änden
- Kontinuerlig kvalitetsmotor ger mjuk och tyst drift
- 2 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 5 till 35 rpm |
| Elektriska krav | 0,25 A, 50 Hz, 230 V |
| Produkttyp | Standard rotator |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Mått (LxB) Plattform | 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 tum) |
| Mått (L x B x H) | 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 tum) |
| Fraktvikt (engelska) | 13 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 5.9 kg |
| För användning med (applikation) | Roterande rör, kolvar, mikroplattor, påsar och udda formade kärl |
| Visa mer |