Läs mer
Heidolph™ Rotavac ventilkontroll
Produktkod. 10047841 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
195 x 245 x 310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10047841 195 x 245 x 310 mm Varje
1 options
Produktkod. 10047841 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5910013000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28280.00 SEK
    24592.72 SEK / Paket med 1
    Save 3687.28 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna tvåstegs membranventilreglerade pump som är gjord av kemikalieresistenta material, har en hög sugkapacitet på 2,0 m3/h för snabbaste evakuering och är idealisk för de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra laboratorier.
  • Tvåstegs membranpump tillverkad av kemikaliebeständigt material
  • Hög sugkapacitet på 2,0 m³ /h för snabbaste evakuering
  • Uppnår ett ultimat vakuum på 7 mbar
  • Sugkapacitet för upp till 3 rotationsförångare samtidigt
  • Vakuum kan styras manuellt eller via ventilmanövrerade vakuumregulatorer
  • Beroende på din applikation kan du slå på och stänga av vakuumpumpen via switchbox
  • Kan kombineras med kondensor
  • Effekt: 180 W
  • Vikt: 12,8 kg
  • Mått (utan kondensor): L195/B245/H310 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 195 x 245 x 310 mm
Kapslingsklassificering IP65