Läs mer
Heidolph™ Hei-VAC ventil Tec , Ventilreglerad vakuumpump
Produktkod. 11791649 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pumptyp:
Membranvakuumpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pumptyp Förpackningsstorlek
11791649 Membranvakuumpump Varje
1 options
Produktkod. 11791649 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5910016000
Beräknad leverans: 25-11-2026
Hei-VAC-ventilen Tec , Ventilreglerad vakuumpump rekommenderas för lösningsmedel med låg eller medelhög kokpunkt. Vakuumstyrd via ventilmanövrerad eller manuell vakuumregulator. Vakuumventil krävs för att passa Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control rotationsindunstare.
  • Produkttyp: Ventilreglerad vakuumpump
  • Membranpump: Tvåstegs
  • Ultimat vakuum: 12 mbar
  • Effektingång: 80 W
  • Vikt: 6,5 kg
  • Mått (L x B x H): 338 x 145 x 185 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 12 mbar
Inkluderar Nätsladd, bruksanvisning, garantikort
Mått (L x B x H) 338 x 145 x 185 mm
Beskrivning Ventilreglerad vakuumpump
Material PTFE, ETFE, FFKM
Bullernivå 40 dB
Wattal 80 W
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max +40 °C
Temperatur (metrisk) Min. +10 °C
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Membranvakuumpump
Kapslingsklassificering IP42
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Antal etapper 2
Spänning 230 V
Förvaringskrav -10 till +60° C
Visa mer Visa mindre
Kondensor ingår ej.