Läs mer
Heidolph™ Rotavac Vario Kontrollera
Produktkod. 10343945 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pumptyp:
Trestegspump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pumptyp Förpackningsstorlek
10343945 Trestegspump Varje
1 options
Produktkod. 10343945 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5910014100
Beräknad leverans: 19-11-2026
Trestegs membranpump är tillverkad av kemikaliebeständigt material som har en hög sugkapacitet på 1,7 m3/h för snabbaste evakuering.
  • Trestegs membranpump är tillverkad av kemikaliebeständigt material
  • Hög sugkapacitet på 1,7 m³ /h för snabbaste evakuering
  • Uppnår ett ultimat vakuum på 2 mbar
  • Även om gasballastventilen är öppen uppnås ett utmärkt slutvakuum när man arbetar med lätt kondenserbara ångor.
  • Detta gör det möjligt att destillera högkokande lösningsmedel som DMF eller DMSO vid låga badtemperaturer
  • Kan kombineras med kondensor
  • Effekt: 160 W
  • Vikt: 5,4 kg
  • Mått (utan kondensor): L167/B236/H196 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 2 Mbar
Mått (L x B x H) 167 x 236 x 196 mm
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Pumptyp Trestegspump
Kapslingsklassificering IP20
Antal etapper 3