Beskrivning
Kondensor för Hei-VAC Vario Kontrollera, Vario Tec och Vario Station
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kondensor |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 10 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Kapslingsklassificering | IP20 |
| För användning med (utrustning) | Rotavac Vario Kontroll/Pumpenhet |
| Spänning | 115 V |