Läs mer
Heidolph™ Rotavac Vario Pumpenheter
Produktkod. 11706399 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pumptyp:
Pumpenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pumptyp Förpackningsstorlek
11706399 Pumpenhet Varje
1 options
Produktkod. 11706399 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5910014200
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-12-2026
För användning med Hei-VAP Värde och Hei-VAP Fördel. Heidolph™ Rotavac Vario Pumping Unit är en helt kontrollerbar fristående pumpenhet inklusive vakuumregulator.
  • Trestegs membranpump är tillverkad av kemikaliebeständigt material
  • Hög sugkapacitet på 1,7 m 3 /h för snabbaste evakuering
  • Uppnår ett ultimat vakuum på 5mbar
  • Exakt vakuumkontroll undviker stötar och eliminerar skumbildning av din förångningslösning
  • Kan kombineras med kondensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 263 x 193 x 299 mm
Vikt (metrisk) 6 kg
Pumptyp Pumpenhet
Kapslingsklassificering IP65