Läs mer
Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-reglerad pump
Produktkod. 11701659 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Maximalt tryck:
12 Mbar
Produktkod. Maximalt tryck
11701659 12 Mbar
1 options
Produktkod. 11701659 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5910017100
Beräknad leverans: 30-12-2026
Använd denna varvtalsreglerade vakuumpump med roterande förångare för att uppnå en exakt vakuumnivå. Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-reglerad pump justerar sin hastighet och går intermittent med mycket låg hastighet för att hålla ett konstant vakuum.
  • Tvåstegs membranpump är gjord av kemikaliebeständigt material.
  • Rekommenderas för lösningsmedel med låg eller medelhög kokpunkt.
  • Kan kombineras med kondensor.
  • Hastighetsjusteringen stoppar helt om vakuum uppnås och körs intermittent med mycket låg hastighet för att hålla vakuumet konstant.
  • Ökad livslängd för membranets prestanda på grund av perioder utan användning.
  • Låg energiförbrukning på grund av intermittent drift.
  • Betydande buller- och vibrationsreduktion på grund av perioder utan drift.
  • Fungerar utan vakuumventil.
  • Exakt vakuumnivå hela tiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 156 x 236 x 196 mm
Beskrivning Roterande förångare vakuumpump
Wattal 160 W
Vikt (metrisk) 4.3 kg
Kapslingsklassificering IP65
Maximalt tryck 12 Mbar