Läs mer
BUCHI Rotavapor Dynamic R-300 Rotary Evaporator System
Produktkod. 15485724 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox; F-305 återcirkulerande kylare
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15485724 Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox; F-305 återcirkulerande kylare Varje
15551260 Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox Varje
15405875 Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox Varje
15457134 Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15485724 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11SR300251VS11
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Har full automation, metodbaserad guidad drift, dataregistrering och realtidsdiagram för roterande indunstningstillämpningar. Rotavapor Dynamic R-300 Rotary Evaporator Systems uppfyller de högsta förväntningarna på bekväm drift och reproducerbarhet.
  • Lätt att använda med pekskärm som ger alla processparametrar vid ett ögonkast
  • Guidad drift med programmerbara metoder inklusive push-meddelanden på mobila enheter när manuell interaktion krävs
  • Obevakad automatisk drift tack vare AutoDest™ och skumsensor
  • Inga skadliga emissioner på grund av sekundär kondensor efter pumpning med nivåsensor som varnar vid potentiell översvämning i mottagningskolven som tillval
  • Omedelbar start tack vare automatisk och dynamisk tryckjustering utan att vänta tills värmebad och kylare når sin inställda temperatur
  • Kartläggning av alla processparametrar även på distans på mobila enheter
  • Effektiv drift och ökad hållbarhet med centralt styrd recirkulerande kylare och hastighetsstyrd vakuumpump
  • Omfattande inspelning av alla processparametrar på SD-kort för enkel analys i Microsoft Excel
  • Push-meddelande vid en oväntad händelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 13 kg Rotavapor, 5 kg bad med bas
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 kg kolvbelastning, 2,3 l bad
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) Omgivning +220 °C
Material (Beläggning) Obelagd
Inkluderar Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox; F-305 återcirkulerande kylare
Vakuum typ V-300 vakuumpump
Glasmonteringstyp Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv
Mått (L x B x H) Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Badkar: 275 x 307 x 202 mm
IP-betyg IP21
Controllertyp I-300
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Värmekapacitet (metrisk) 5 L
Vinkel 10 till 50°
Certifikat CE; CSA
Typ Roterande indunstningssystem
Frekvens 50/60 Hz
Modell 11SR300251VS11
Standard konisk fog SJ 29/32