Beskrivning
- Enkel plug and play-integration i ett Rotavapor R-300-system när som helst
- Centralstyrning av alla processparametrar såsom rotationshastighet, temperatur (uppvärmning, kylning, ånga) och tryck
- Fjärrövervakning på smarta telefoner, inklusive pushnotiser och livevy
- Läger: manuell, timer, kontinuerlig
- Gränssnittets flexibilitet möjliggör enkel installation och smidig hantering från flera positioner:
- Rotavapor Handla
- Vakuumpump
- Avdragshuv eller labbänkvägg
- Fristående drift för lokal styrning av ett centralt vakuumsystem
- Synkroniserad bearbetning tack vare centralstyrd roterande förångare, värmebad, hastighetsstyrd vakuumpump och recirkulerande kylare
- Oövervakad verksamhet (valfritt):
- Automatisk destillation med CloudDeSt-sensor
- Skumsensor för skumprov
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vakuumrör |
| Inkluderar | Kit för R-21x/V-7x0 |
| Modell | Standard |