Läs mer
Beschreibung
- Enkel plug and play-integration i ett Rotavapor R-300-system när som helst
- Centralstyrning av alla processparametrar såsom rotationshastighet, temperatur (uppvärmning, kylning, ånga) och tryck
- Fjärrövervakning på smarta telefoner, inklusive pushnotiser och livevy
- Läger: manuell, timer, kontinuerlig
- Gränssnittets flexibilitet möjliggör enkel installation och smidig hantering från flera positioner:
- Rotavapor Handla
- Vakuumpump
- Avdragshuv eller labbänkvägg
- Fristående drift för lokal styrning av ett centralt vakuumsystem
- Synkroniserad bearbetning tack vare centralstyrd roterande förångare, värmebad, hastighetsstyrd vakuumpump och recirkulerande kylare
- Oövervakad verksamhet (valfritt):
- Automatisk destillation med CloudDeSt-sensor
- Skumsensor för skumprov
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vakuumrör |
| Inkluderar | Kit för R-21x/V-7x1 |
| Modell | Fördel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?