Läs mer
BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporator
Handla allt Buchi Produkter
Kondensor typ:
Dry Ice Condenser
Vertikal
Material (Beläggning):
P+G Säkerhetsbeläggning
Uncoated
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiv rotavapor för begränsade budgetar
- Grundläggande design uppfyller väsentliga behov av indunstning
- Lång livslängd tack vare högkvalitativt material
- Pålitlig drift tack vare robust design
- Snabb och ergonomisk manövrering med smidig manuell lyftmekanism
- Enkel hantering av kolven och avlägsnande av ångkanal tack vare multifunktionell Combi-Clip
- Enkel användning genom att integrera gränssnitt, vakuumpump och recirkulerande kylare
- Utbyggbar med ett brett utbud av tillbehör och olika glasmonteringar
- Flexibilitet att använda det oberoende värmebadet för ytterligare tillämpningar
- Innehåller: Vald kondensor, 1l mottagnings- och indunstningskolvar, ångkanal
- Alla tillbehör medföljer för användning direkt från förpackningen
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 502 mm |
| Höjd (metrisk) | 898 mm |
| Spänning | 220/240 V |
| Bredd (metrisk) | 617 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighet | 20 till 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 20°C to 95°C |
| Visa | Digital |
| För användning med (applikation) | General laboratory evaporation |
| Kylyta | 1500 cm 2 |
| Visa mer |