Läs mer
BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporator
Produktkod. p-8015220 Handla allt Buchi Produkter
Kondensor typ:
Dry Ice Condenser
Vertikal
Material (Beläggning):
P+G Säkerhetsbeläggning
Uncoated
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15394906
Brand: BUCHI 11100V101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgodose de grundläggande behoven hos klassiska laboratoritillämpningar med denna roterande indunstare. BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporators kan manuellt justera rotationshastigheter på 20 till 280 r/min och är utrustade med jacklyft för manuell lyftning av indunstningskolven.
  • Effektiv rotavapor för begränsade budgetar
  • Grundläggande design uppfyller väsentliga behov av indunstning
  • Lång livslängd tack vare högkvalitativt material
  • Pålitlig drift tack vare robust design
  • Snabb och ergonomisk manövrering med smidig manuell lyftmekanism
  • Enkel hantering av kolven och avlägsnande av ångkanal tack vare multifunktionell Combi-Clip
  • Enkel användning genom att integrera gränssnitt, vakuumpump och recirkulerande kylare
  • Utbyggbar med ett brett utbud av tillbehör och olika glasmonteringar
  • Flexibilitet att använda det oberoende värmebadet för ytterligare tillämpningar
  • Innehåller: Vald kondensor, 1l mottagnings- och indunstningskolvar, ångkanal
  • Alla tillbehör medföljer för användning direkt från förpackningen
Specifikationer
Djup (metriskt) 502 mm
Höjd (metrisk) 898 mm
Spänning 220/240 V
Bredd (metrisk) 617 mm
Kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighet 20 till 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20°C to 95°C
Visa Digital
För användning med (applikation) General laboratory evaporation
Kylyta 1500 cm 2
Material (Beläggning) Uncoated
Inkluderar Heating Bath B-100, Power cable, Set of required cooling and vacuum tubing, list of solvents, 1L receiving and evaporating flasks, vacuum seal, vapor duct, condenser
Wattal 30 w, connected to Heating Bath B-100
Kondensor typ Vertikal
Glasmonteringstyp Vertikal
Temperaturnoggrannhet ±2°C
Vinkel 0 to 35° (Adjustable)
Certifikat EEC
Typ Rotary Evaporator
Modell 11100V101
Standard konisk fog SJ 29/32