Läs mer
BUCHI Rotavapor™ R-180 roterande förångare
Produktkod. 31525891 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Kondensor typ:
Cold Trap
Vertikal spole
Controllertyp:
Hold (Håll)
I-180
Standard konisk fog:
24/40
29/32
Vakuum typ:
Hold (Håll)
V-180
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Controllertyp Standard konisk fog Vakuum typ
31525891 Vertikal spole I-180 29/32 V-180
31525896 Cold Trap Hold (Håll) 29/32 Hold (Håll)
31525897 Cold Trap I-180 29/32 V-180
31525894 Vertikal spole Hold (Håll) 29/32 Hold (Håll)
31525890 Cold Trap Hold (Håll) 24/40 Hold (Håll)
31525893 Cold Trap I-180 24/40 V-180
31525895 Vertikal spole Hold (Håll) 24/40 Hold (Håll)
31525892 Vertikal spole I-180 24/40 V-180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31525891 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11SR18011V101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73845.00 SEK
    72387.16 SEK / Paket med 1
    Save 1457.84 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rotavapor™ R-180 är ett pålitligt och effektivt system för vardaglig avdunstning med digitala kontroller, en avdunstningsflaskkapacitet upp till 3 l och ett sladdlöst badkar. En roterbar display och ett ergonomiskt elektroniskt lyfthandtag gör att R180 kan placeras från 0 till 90° för att spara plats i ditt laboratorium.
  • Elektronisk lyft med automatisk lyft vid strömavbrott
  • Fyra säkerhetsbelagda kondensoralternativ
  • 3 L flaska sladdfritt bad
  • Flexibel positionering i avgaskåpan
  • IP42-stänkskydd
  • ECO-läge för att stänga av efter inaktivitet
  • Lätt att installera och underhålla
  • Systemen inkluderar en vakuumregulator och en nästan tyst, kemiskt resistent vakuumpump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 L
Hastighet 10 till 330 varv per minut
Temperaturområde (metriskt) Omgivningsvolym till 95 °C
Vakuum typ V-180
Kondensor typ Vertikal spole
IP-betyg IP42
Controllertyp I-180
Certifikat UL/CSA, CE, CB
Typ Roterande indunstningssystem
Standard konisk fog 29/32