Läs mer
BUCHI Rotavapor™ R-180 roterande förångare
Produktkod. 31525894 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Kondensor typ:
Cold Trap
Vertikal spole
Controllertyp:
Hold (Håll)
I-180
Standard konisk fog:
24/40
29/32
Vakuum typ:
Hold (Håll)
V-180
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Controllertyp Standard konisk fog Vakuum typ
31525894 Vertikal spole Hold (Håll) 29/32 Hold (Håll)
31525896 Cold Trap Hold (Håll) 29/32 Hold (Håll)
31525897 Cold Trap I-180 29/32 V-180
31525891 Vertikal spole I-180 29/32 V-180
31525890 Cold Trap Hold (Håll) 24/40 Hold (Håll)
31525893 Cold Trap I-180 24/40 V-180
31525895 Vertikal spole Hold (Håll) 24/40 Hold (Håll)
31525892 Vertikal spole I-180 24/40 V-180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31525894 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11SR18011V001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rotavapor™ R-180 är ett pålitligt och effektivt system för vardaglig avdunstning med digitala kontroller, en avdunstningsflaskkapacitet upp till 3 l och ett sladdlöst badkar. En roterbar display och ett ergonomiskt elektroniskt lyfthandtag gör att R180 kan placeras från 0 till 90° för att spara plats i ditt laboratorium.
  • Elektronisk lyft med automatisk lyft vid strömavbrott
  • Fyra säkerhetsbelagda kondensoralternativ
  • 3 L flaska sladdfritt bad
  • Flexibel positionering i avgaskåpan
  • IP42-stänkskydd
  • ECO-läge för att stänga av efter inaktivitet
  • Lätt att installera och underhålla
  • Systemen inkluderar en vakuumregulator och en nästan tyst, kemiskt resistent vakuumpump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 L
Hastighet 10 till 330 varv per minut
Temperaturområde (metriskt) Omgivningsvolym till 95 °C
Vakuum typ Hold (Håll)
Kondensor typ Vertikal spole
IP-betyg IP42
Controllertyp Hold (Håll)
Certifikat UL/CSA, CE, CB
Typ Roterande förångare
Standard konisk fog 29/32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.