Beskrivning
- Elektronisk lyft med automatisk lyft vid strömavbrott
- Fyra säkerhetsbelagda kondensoralternativ
- 3 L flaska sladdfritt bad
- Flexibel positionering i avgaskåpan
- IP42-stänkskydd
- ECO-läge för att stänga av efter inaktivitet
- Lätt att installera och underhålla
- Systemen inkluderar en vakuumregulator och en nästan tyst, kemiskt resistent vakuumpump
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Hastighet | 10 till 330 varv per minut |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningsvolym till 95 °C |
| Vakuum typ | Hold (Håll) |
| Kondensor typ | Cold Trap |
| IP-betyg | IP42 |
| Controllertyp | Hold (Håll) |
| Certifikat | UL/CSA, CE, CB |
| Typ | Roterande förångare |
| Visa mer |