Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300
Produktkod. 15571130 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Värmebad B-301 (20 till 95 °C vatten), Max kolvstorlek: 1 L
Värmebad B-305 (20 till 220 °C vatten), Max kolvstorlek: 5 L
Material (Beläggning):
Säkerhetsbeläggning (P+G)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15571130
Brand: BUCHI 11R300211V121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm och effektiv rotationsindunstning
  • Centralt gränssnitt reglerar varje komponent
  • Modulär design
  • Mångsidig
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighet 180 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20°C to 220°C
Material (Beläggning) Säkerhetsbeläggning (P+G)
Inkluderar Värmebad B-301 (20 till 95 °C vatten), Max kolvstorlek: 1 L
Max. Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur 220 °C
Kompatibel kolvtyp Max flask size: 1 L
Typ Rotary Evaporator