Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 med kallfälla, elektronisk lyft
Handla allt Buchi Produkter
Material (Beläggning):
P+G Säkerhetsbeläggning
Safety Coating (P+G)
Inkluderar:
B-301 Heating Bath, I-300 Pro Interface, Valve Unit, VacuBox
B-301 Värmebad
B-301 Värmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 Värmebad, Woulff-flaska
B-301 värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
B-305 Heating Bath, I-300 Interface, Woulff Bottle, VacuBox
B-305 Värmebad
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Ventilenhet och VacuBox
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-305 Värmebad, Woulff-flaska
B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En kombination av bekvämlighet och mångsidighet vid rotationsindunstning
- Modulär design gör att R-300 kan utökas till ett helt integrerat system
- Värmebad B-305 kan användas med antingen vatten eller oljevärmevätska
- Central gränssnittskompatibilitet för att individuellt reglera varje komponent
- Användarvänlig drift tack vare ergonomiska elektroniska eller manuella lyftmöjligheter
Kallfälla (torris) kondensor
- För destillation av lösningsmedel med låg kokpunkt
- Maximal kondensering av ångor
- Inget kylvatten behövs utan alltså torris eller is
- Kompatibel med skumsensor
Smarta destillationer
- Möjliggör automatiserade, obevakade processer med optimerade systemparametrar
- Användare kan programmera in sina egna SOP i systemet och sedan fjärrövervaka destillationsprocesser
- BUCHI Molntjänster maximerar systemets drifttid avsevärt med smarta självbetjäningsverktyg och kostnadsfria uppdateringar
Hög flexibilitet
- Modulär design hjälper till att möta individuella krav på roterande förångning genom hög systemflexibilitet
- Ett brett utbud av systemtillbehör, glasvaror och mobila övervakningsalternativ finns tillgängliga
- Användare kan anpassa sin specifika destillationsprocess för att passa alla önskade applikationer
- Sju olika glasmontage som är kompatibla med olika lösningsmedel och provegenskaper
Maximal bekvämlighet
- R-300 kan enkelt manövreras med funktioner som one-touch gränssnittskommandon och snabb kolvhantering med Combi-Clip
- Combi-Clip med snäpplåsmekanism möjliggör enhandsanslutning av förångningskolvar
- Alternativ för att manuellt justera systemparametrar med intuitivt placerade knappar
- Omedelbar justering av värmetemperatur och rotationshastighet vid en akut eller oväntad händelse
- Exklusiv möjlighet att personifiera glas med ett skräddarsytt permanent tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | 20°C to 220°C |
| För användning med (applikation) | Roterande indunstning |
| Kylyta | 500 cm 2 |
| Material (Beläggning) | P+G Säkerhetsbeläggning |
| Inkluderar | B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Ventilenhet och VacuBox |
| Max. Temperatur (metrisk) | 220 °C |
| Visa mer |