Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 med kallfälla, elektronisk lyft
Produktkod. 15591100 Handla allt Buchi Produkter
Material (Beläggning):
P+G Säkerhetsbeläggning
Säkerhetsbeläggning (P+G)
Inkluderar:
B-301 Värmebad
B-301 Värmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 Värmebad, I-300 Pro-gränssnitt, ventilenhet, VacuBox
B-301 Värmebad, Woulff-flaska
B-301 värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
B-305 Värmebad
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Ventilenhet och VacuBox
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-305 Värmebad, I-300-gränssnitt, Woulff-flaska, VacuBox
B-305 Värmebad, Woulff-flaska
B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15591100
Brand: BUCHI 11R300211C121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Rotavapor R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet vid rotationsindunstning. En modulär design gör att R-300 kan utökas till ett helt integrerat system, med ett centralt gränssnitt som reglerar varje komponent.
  • En kombination av bekvämlighet och mångsidighet vid rotationsindunstning
  • Modulär design gör att R-300 kan utökas till ett helt integrerat system
  • Värmebad B-305 kan användas med antingen vatten eller oljevärmevätska
  • Central gränssnittskompatibilitet för att individuellt reglera varje komponent
  • Användarvänlig drift tack vare ergonomiska elektroniska eller manuella lyftmöjligheter
Kallfälla (torris) kondensor
  • För destillation av lösningsmedel med låg kokpunkt
  • Maximal kondensering av ångor
  • Inget kylvatten behövs utan alltså torris eller is
  • Kompatibel med skumsensor
Smarta destillationer
  • Möjliggör automatiserade, obevakade processer med optimerade systemparametrar
  • Användare kan programmera in sina egna SOP i systemet och sedan fjärrövervaka destillationsprocesser
  • BUCHI Molntjänster maximerar systemets drifttid avsevärt med smarta självbetjäningsverktyg och kostnadsfria uppdateringar
Hög flexibilitet
  • Modulär design hjälper till att möta individuella krav på roterande förångning genom hög systemflexibilitet
  • Ett brett utbud av systemtillbehör, glasvaror och mobila övervakningsalternativ finns tillgängliga
  • Användare kan anpassa sin specifika destillationsprocess för att passa alla önskade applikationer
  • Sju olika glasmontage som är kompatibla med olika lösningsmedel och provegenskaper
Maximal bekvämlighet
  • R-300 kan enkelt manövreras med funktioner som one-touch gränssnittskommandon och snabb kolvhantering med Combi-Clip
  • Combi-Clip med snäpplåsmekanism möjliggör enhandsanslutning av förångningskolvar
  • Alternativ för att manuellt justera systemparametrar med intuitivt placerade knappar
  • Omedelbar justering av värmetemperatur och rotationshastighet vid en akut eller oväntad händelse
  • Exklusiv möjlighet att personifiera glas med ett skräddarsytt permanent tryck
Specifikationer
Vikt (metrisk) 13.5 kg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) 20°C to 220°C
För användning med (applikation) Roterande indunstning
Kylyta 500 cm 2
Material (Beläggning) P+G Säkerhetsbeläggning
Inkluderar B-301 Värmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle och VacuBox
Max. Temperatur (metrisk) 95 °C
Wattal 100 W
Glasmonteringstyp Kallfälla
IP-betyg IP 21
Värmekapacitet (metrisk) 2.3 L
Vinkel 10° till 50°
Certifikat CE/CSA godkänd
Typ Roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Modell Rotavapor R-300
Standard konisk fog 29/32