Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 med kallfälla, elektronisk lyft
Produktkod. p-7222275 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Material (Beläggning):
P+G Säkerhetsbeläggning
Säkerhetsbeläggning (P+G)
Inkluderar:
B-301 Värmebad
B-301 Värmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 Värmebad, Woulff-flaska
B-301 värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-301 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
B-301 värmebadkar, I-300 Pro-gränssnitt, ventilenhet, vakuumlåda
B-305 Värmebad
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Ventilenhet och VacuBox
B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox
B-305 Värmebad, Woulff-flaska
B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, Woulff-flaska, vakuumlåda
B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning) Inkluderar unitSize
15455865 P+G Säkerhetsbeläggning B-301 Värmebad Varje
15581100 P+G Säkerhetsbeläggning B-301 Värmebad, Woulff-flaska Varje
15511110 P+G Säkerhetsbeläggning B-301 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox Varje
15591100 P+G Säkerhetsbeläggning B-301 Värmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle och VacuBox Varje
15521110 Säkerhetsbeläggning (P+G) B-301 värmebadkar, I-300 Pro-gränssnitt, ventilenhet, vakuumlåda Varje
15501110 P+G Säkerhetsbeläggning B-301 värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox Varje
15475865 P+G Säkerhetsbeläggning B-305 Värmebad Varje
15511210 P+G Säkerhetsbeläggning B-305 Värmebad, Woulff-flaska Varje
15541210 P+G Säkerhetsbeläggning B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, ventilenhet och VacuBox Varje
15521210 Säkerhetsbeläggning (P+G) B-305 värmebad, I-300-gränssnitt, Woulff-flaska, vakuumlåda Varje
15551210 P+G Säkerhetsbeläggning B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Ventilenhet och VacuBox Varje
15531210 P+G Säkerhetsbeläggning B-305 Värmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle och VacuBox Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15455865 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11R300211C101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Rotavapor R-300 uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet vid rotationsindunstning. En modulär design gör att R-300 kan utökas till ett helt integrerat system, med ett centralt gränssnitt som reglerar varje komponent.
  • En kombination av bekvämlighet och mångsidighet vid roterande avdunstning
  • Modulär design gör det möjligt att utöka R-300 till ett fullt integrerat system
  • Värmebad B-305 kan användas med antingen vatten- eller oljevärmevätska
  • Centralgränssnittskompatibilitet för att individuellt reglera varje komponent
  • Användarvänlig drift tack vare ergonomiska elektroniska eller manuella lyftalternativ
Kallfälla (torris) kondensator
  • För destillation av lösningsmedel med låga kokpunkter
  • Maximal kondensation av ångor
  • Inget kylvatten behövs, t.ex. torris eller is
  • Kompatibel med skumsensor
Smart Destillation
  • Möjliggör automatiserade, oövervakade processer med optimerade systemparametrar att genomföras
  • Användare kan programmera in sina egna SOP:er i systemet och sedan fjärrövervaka destillationsprocesserna
  • BUCHI Molntjänster maximerar systemets drifttid avsevärt med smarta självbetjäningsverktyg och gratis uppdateringar
Hög flexibilitet
  • Modulär design hjälper till att möta individuella krav för roterande avdunstning genom hög systemflexibilitet
  • Ett brett utbud av systemtillbehör, glasvaror och mobila övervakningsalternativ finns tillgängliga
  • Användare kan anpassa sin specifika destillationsprocess för att passa vilken önskad applikation som helst
  • Sju olika glasaggregat som är kompatibla med olika lösningsmedel och provegenskaper
Maximal bekvämlighet
  • R-300 kan enkelt användas med funktioner som entryckskommandon och snabb hantering av flaskor med Combi-Clip
  • Combi-Clip Med snäpplåsmekanism möjliggörs enhandsanslutning av avdunstningskolvar
  • Alternativ för att manuellt justera systemparametrar med intuitivt placerade knappar
  • Omedelbar justering av uppvärmningstemperatur och rotationshastighet vid akut eller oväntad händelse
  • Exklusiv möjlighet att personifiera glasföremål med ett anpassat permanent tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 13.5 kg
Spänning 100 till 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 220 °C
För användning med (applikation) Roterande indunstning
Kylyta 500 cm 2
Material (Beläggning) P+G Säkerhetsbeläggning
Inkluderar B-301 Värmebad
Max. Temperatur (metrisk) 95 °C
Wattal 100 W
Glasmonteringstyp Kallfälla
IP-betyg IP21
Värmekapacitet (metrisk) 2.3 L
Vinkel 10° till 50°
Certifikat CE/CSA godkänd
Typ Roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Modell Rotavapor R-300
Standard konisk fog 29/32