Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Produktkod. 15550590 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Spänning:
110 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Inkluderar:
Basplatta
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning unitSize Inkluderar
15550590 1 l 230 V Varje -
15560590 1 l 230 V Varje Basplatta
15570590 5 l 230 V Varje -
15580590 5 l 230 V Varje Basplatta
15797092 5 l 110 V Varje Basplatta
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15550590 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11B301001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Typ Heating Circulation Bath
Spänning 230 V