Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Handla allt Buchi Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
5 L
Inkluderar:
Base Plate
Spänning:
110 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Efficient and quick heating
- Use with water up to 95°C
- Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Typ | Heating Circulation Bath |
| Inkluderar | Base Plate |
| Spänning | 230 V |