Description
- Bekväm borttagning av kolv och ångkanaler tack vare enkel användning Combi-Clip
- Användarvänlig drift tack vare ergonomisk elektrisk eller manuell lyft
- Omedelbar justering av värmetemperatur och rotationshastighet med intuitivt placerade kontrollrattar
- Enkel plug-and-play-utvidgning till ett fullt integrerat system inklusive centralt gränssnitt, vakuumpump och recirkulerande kylare enligt dina behov
- Välj mellan 5 L högtemperaturbad och 1 L snabbvärmebad
- Brett utbud av fördelaktiga tillbehör tillgängliga: Sju olika glasuppsättningar, skyddssköld, lock för värmebad, automatisk destillation och automatisk skumdetektering
- Exakt driftstyrning med integrerad digital display av värmetemperatur, rotationshastighet och lyftposition
- Spårbarhet av alla processparametrar inklusive dataregistrering och kartläggning med det valfria Interface I-300 Pro
- Omedelbar varning med push-notis på mobila enheter vid processavvikelse (endast med Interface I-300/I-300 Pro)
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivande temperatur till 220 °C |
| Typ | Roterande förångare |
| Standard konisk fog | SJ29/32 |