Beskrivning
- Bekväm borttagning av kolv och ångkanal tack vare enkel att använda Combi-Clip
- Användarvänlig drift tack vare ergonomisk elektrisk eller manuell lyft
- Omedelbar justering av värmetemperatur och rotationshastighet med intuitivt placerade reglage
- Enkel plugg& play-utvidgning till ett helt integrerat system inklusive ett centralt gränssnitt, vakuumpump och recirkulerande kylare enligt dina behov
- Välj mellan 5L högtemperatur- och 1L snabbvärmande badkar
- Brett utbud av fördelaktiga tillbehör tillgängliga: Sju olika glasenheter, säkerhetssköld, lock för värmebad, automatisk destillation och automatisk skumdetektering
- Exakt driftstyrning med integrerad digital visning av värmetemperatur, rotationshastighet och lyftläge
- Spårbarhet för alla processparametrar inklusive dataregistrering och kartläggning med tillvalet Interface I-300 Pro
- Omedelbar varning med push-meddelande på mobila enheter vid processavvikelse (endast med Interface I-300 / I-300 Pro)
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 220 °C |
| Material (Beläggning) | P+G Säkerhetsbeläggning |
| Inkluderar | Elektronisk hiss, B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv; P+G-beläggning; |
| Glasmonteringstyp | Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv |
| Mått (L x B x H) | 429 x 606 x 717 mm |
| IP-betyg | IP21 |
| Visa mer |