Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 Roterande förångare, elektrisk hiss
Produktkod. p-8015392 Handla allt Buchi Produkter
Modell:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Inkluderar:
Elektronisk hiss, B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv; P+G beläggning
Elektronisk hiss, B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv; P+G-beläggning;
Elektronisk hiss, B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv; P+G-beläggning; I-300 Gränssnitt med ventilenhet och VacuBox
Elektronisk hiss, B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasenhet med mottagande kolv; P+G-beläggning; I-300 Gränssnitt med ventilenhet och VacuBox
Elektronisk hiss, B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasenhet med mottagande kolv; P+G-beläggning; med Woulff-flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15551120
Brand: BUCHI 11R300211S101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en modulär design för enkel utbyggnad av R-300 till ett helt integrerat system där ett centralt gränssnitt reglerar varje komponent. Rotavapor R-300 rotationsindunstare uppfyller de högsta förväntningarna på bekvämlighet och mångsidighet för roterande indunstningstillämpningar.
  • Bekväm borttagning av kolv och ångkanal tack vare enkel att använda Combi-Clip
  • Användarvänlig drift tack vare ergonomisk elektrisk eller manuell lyft
  • Omedelbar justering av värmetemperatur och rotationshastighet med intuitivt placerade reglage
  • Enkel plugg& play-utvidgning till ett helt integrerat system inklusive ett centralt gränssnitt, vakuumpump och recirkulerande kylare enligt dina behov
  • Välj mellan 5L högtemperatur- och 1L snabbvärmande badkar
  • Brett utbud av fördelaktiga tillbehör tillgängliga: Sju olika glasenheter, säkerhetssköld, lock för värmebad, automatisk destillation och automatisk skumdetektering
  • Exakt driftstyrning med integrerad digital visning av värmetemperatur, rotationshastighet och lyftläge
  • Spårbarhet för alla processparametrar inklusive dataregistrering och kartläggning med tillvalet Interface I-300 Pro
  • Omedelbar varning med push-meddelande på mobila enheter vid processavvikelse (endast med Interface I-300 / I-300 Pro)
Specifikationer
Vikt (metrisk) 13.5 kg
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) 20°C to 220°C
Material (Beläggning) P+G Säkerhetsbeläggning
Inkluderar Elektronisk hiss, B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv; P+G beläggning
Glasmonteringstyp Vertikal återflödesglasenhet med mottagande kolv
Mått (L x B x H) 429 x 606 x 717 mm
IP-betyg IP 21
Vinkel 10 till 50°
Certifikat CE; CSA
Typ Roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Modell 11R300211S101
Standard konisk fog SJ 29/32