Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 Vertikal kondensorglasenhet
Produktkod. 15530580 Handla allt Buchi Produkter
Material (Beläggning):
Ingen säkerhetsbeläggning
P+G Säkerhetsbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15530580
Brand: BUCHI 11062432
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vertikal kondensorglasenhet för Rotavapor R-300, 1500 cm 2 . Monteringen har ett stort toppinlopp för enkel rengöring, anslutning för ångtemperatursensor och inre glasrör/platta. Inkluderar en 1 liters mottagningsflaska, slang och en kulledsklämma.
  • Inkluderar mottagningsflaska (1 L), slang och en kulledsklämma
  • Inkluderar INTE förångningskolv, vakuumtätning, ångkanal och kondensorhållare
  • För användning med Rotavapor R-300, R-2XX
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Vertikal kondensor
För användning med (utrustning) Rotavap™ R-300, R-210 och R-215
Inkluderar Mottagande kolv, slang och en kulledsklämma
Material (Beläggning) Ingen säkerhetsbeläggning
Volym (metrisk) 1 L