Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300 Vertikal kondensorglasenhet
Produktkod. 15540580 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Material (Beläggning):
Ingen säkerhetsbeläggning
P+G Säkerhetsbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning) Förpackningsstorlek
15540580 P+G Säkerhetsbeläggning Varje
15530580 Ingen säkerhetsbeläggning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15540580 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11062433
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Vertikal kondensorglasenhet för Rotavapor R-300, 1500 cm 2 . Monteringen har ett stort toppinlopp för enkel rengöring, anslutning för ångtemperatursensor och inre glasrör/platta. Inkluderar en 1 liters mottagningsflaska, slang och en kulledsklämma.
  • Inkluderar mottagningsflaska (1 L), slang och en kulledsklämma
  • Inkluderar INTE förångningskolv, vakuumtätning, ångkanal och kondensorhållare
  • För användning med Rotavapor R-300, R-2XX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Vertikal kondensor
För användning med (applikation) Roterande förångare
För användning med (utrustning) Rotavap™ R-300, R-210 och R-215
Inkluderar Mottagande kolv, slang och en kulledsklämma
Material (Beläggning) P+G Säkerhetsbeläggning
Volym (metrisk) 1 L