Beskrivning
- En kombination av bekvämlighet och mångsidighet vid roterande avdunstning
- Modulär design gör det möjligt att utöka R-300 till ett fullt integrerat system
- Värmebad B-305 är kompatibelt med vatten- eller oljevärmevätskor
- Centralgränssnittskompatibilitet för att individuellt reglera varje komponent
- Användarvänlig drift tack vare ergonomiska elektroniska eller manuella lyftalternativ
Vertikal refluxkondensator (med avstängningsventil)
- För att kombinera refluxreaktion och destillation
- Anslutning för ångtemperatursensor
- Automatisk destillation med Interface I-300/I-300 Pro möjlig
- Inte kompatibel med skumsensor
Smart Destillation
- Möjliggör automatiserade, oövervakade processer med optimerade systemparametrar att genomföras
- Användare kan programmera in sina egna SOP:er i systemet och sedan fjärrövervaka destillationsprocesserna
- BUCHI Molntjänster maximerar systemets drifttid avsevärt med smarta självbetjäningsverktyg och gratis uppdateringar
Hög flexibilitet
- Modulär design hjälper till att möta individuella krav för roterande avdunstning genom hög systemflexibilitet
- Ett brett utbud av systemtillbehör, glasvaror och mobila övervakningsalternativ finns tillgängliga
- Användare kan anpassa sin specifika destillationsprocess för att passa vilken önskad applikation som helst
- Sju olika glasaggregat som är kompatibla med olika lösningsmedel och provegenskaper
Maximal bekvämlighet
- R-300 kan enkelt användas med funktioner som entryckskommandon och snabb hantering av flaskor med Combi-Clip
- Combi-Clip Med snäpplåsmekanism möjliggörs enhandsanslutning av avdunstningskolvar
- Alternativ för att manuellt justera systemparametrar med intuitivt placerade knappar
- Omedelbar justering av uppvärmningstemperatur och rotationshastighet vid akut eller oväntad händelse
- Exklusiv möjlighet att personifiera glasföremål med ett anpassat permanent tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 220 °C |
| För användning med (applikation) | Roterande indunstning |
| Kylyta | 1500 cm 2 |
| Material (Beläggning) | P+G Säkerhetsbeläggning |
| Inkluderar | B-305 Värmebad, Woulff-flaska |
| Max. Temperatur (metrisk) | 220 °C |
| Visa mer |