Läs mer
BUCHI Rotavapor R-80
Handla allt Buchi Produkter
Modell:
Rotavapor R-80, C Kondensor, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, C Kondensor, 29/32 230V
Rotavapor R-80, V-kondensor, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, V-kondensor, 29/32, 230V
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 29/32
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 29/32
Rotavapor System R-80, V kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 24/40
Typ:
Roterande förångare
Roterande indunstningssystem
Spänning:
220/240 V
Beskrivning
- Minsta fotavtryck: Optimera ditt labbutrymme. De Rotavapor™ R-80 har ett användargränssnitt som kan roteras upp till 90° , vilket gör att du kan placera R-80 som den passar dig bäst samtidigt som du säkerställer direkt åtkomst och kontroll över alla destillationsparametrar.
- Minskad energiförbrukning: Designen på R-80, med sitt mindre värmebad, minimerar värmeavfall och minskar energiförbrukningen.
- Mest kostnadseffektivt: Höj din prestation och förtroende för ett varumärke som värdesätter excellens framför allt.
- Viktig integration: De Rotavapor™ R-80 och våra lika flexibla Pure Essential Chromatography-system bildar en prisvärd, kompakt och robust duo.
- Intuitivt användargränssnitt: Det centrala användargränssnittet underlättar förångningsprocessen tack vare navigationskontrollen, som gör att alla parametrar kan justeras.
- Smidig manuell lyft: Det ergonomiska handtaget på den manuella lyften kan lätt nås från olika håll, vilket säkerställer en tillförlitlig och snabb drift oavsett ditt instruments position.
- Precisionsgjord bekvämlighet:
- Organisera och säkra din arbetsyta med R-80:s integrerade kabel- och rörhållare, vilket skapar en snyggare och säkrare arbetsmiljö.
- Det innovativa Combi-Clip kolvsnäpplås möjliggör snabb, enhands fastsättning och lossning av kolvar, vilket sparar tid och krångel.
- Den nya VS22-tätningen är gjord av slitstark PTFE, vilket bidrar till ditt systems livslängd.
- Kabellöst bad: Det mångsidiga värmebadet rymmer kolvstorlekar på upp till 1 L och är lämpligt för applikationer som ett vattenbad kan hantera, tack vare dess maximala arbetstemperatur på 95° C.
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighet | 10 till 330 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 95 °C |
| Inkluderar | Vacuum Pump V-80, Controller I-80 |
| Kondensor typ | C Condenser |
| IP-betyg | IP42 |
| Typ | Roterande indunstningssystem |
| Modell | Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 24/40 |
| Standard konisk fog | 24/40 |