Läs mer
BUCHI Rotavapor R-80 Scholar-version
Produktkod. 30000648 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Modell:
Rotavapor R-80, C Kondensor, 29/32,230V, SCHOLAR version
Rotavapor R-80, V-kondensor, 29/32, 230V SCHOLAR-version
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180 SCHOLAR version, 29/32
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180 SCHOLAR version, 29/32
Typ:
Roterande förångare
Roterande indunstningssystem
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Typ
30000648 Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180 SCHOLAR version, 29/32 Roterande indunstningssystem
30000619 Rotavapor R-80, C Kondensor, 29/32,230V, SCHOLAR version Roterande förångare
30000612 Rotavapor R-80, V-kondensor, 29/32, 230V SCHOLAR-version Roterande förångare
30000639 Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180 SCHOLAR version, 29/32 Roterande indunstningssystem
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30000648 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11SR0801C203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81470.00 SEK
    65042.73 SEK / Paket med 1
    Save 16427.27 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Exklusiv version för Fisher tillägnad akademiker. R-80 är den mest energieffektiva och kompakta Rotavapor™ på marknaden. R-80 är en prisvärd och miljövänlig lösning som säkerställer den mest effektiva användningen av labbutrymme samtidigt som den uppfyller BUCHIs höga kvalitetsstandarder.
  • Minsta fotavtryck: Optimera ditt labbutrymme. De Rotavapor™ R-80 har ett användargränssnitt som kan roteras upp till 90° , vilket gör att du kan placera R-80 som den passar dig bäst samtidigt som du säkerställer direkt åtkomst och kontroll över alla destillationsparametrar.
  • Minskad energiförbrukning: Designen på R-80, med sitt mindre värmebad, minimerar värmeavfall och minskar energiförbrukningen.
  • Mest kostnadseffektivt: Höj din prestation och förtroende för ett varumärke som värdesätter excellens framför allt.
  • Viktig integration: De Rotavapor™ R-80 och våra lika flexibla Pure Essential Chromatography-system bildar en prisvärd, kompakt och robust duo.
  • Intuitivt användargränssnitt: Det centrala användargränssnittet underlättar förångningsprocessen tack vare navigationskontrollen, som gör att alla parametrar kan justeras.
  • Smidig manuell lyft: Det ergonomiska handtaget på den manuella lyften kan lätt nås från olika håll, vilket säkerställer en tillförlitlig och snabb drift oavsett ditt instruments position.
  • Precisionsgjord bekvämlighet:
    • Organisera och säkra din arbetsyta med R-80:s integrerade kabel- och rörhållare, vilket skapar en snyggare och säkrare arbetsmiljö.
    • Det innovativa Combi-Clip kolvsnäpplås möjliggör snabb, enhands fastsättning och lossning av kolvar, vilket sparar tid och krångel.
    • Den nya VS22-tätningen är gjord av slitstark PTFE, vilket bidrar till ditt systems livslängd.
  • Kabellöst bad: Det mångsidiga värmebadet rymmer kolvstorlekar på upp till 1 L och är lämpligt för applikationer som ett vattenbad kan hantera, tack vare dess maximala arbetstemperatur på 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 10 till 330 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 95 °C
Inkluderar Vakuumpump V-180, styrenhet I-180
Kondensor typ C-kondensator
IP-betyg IP42
Typ Roterande indunstningssystem
Modell Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180 SCHOLAR version, 29/32
Standard konisk fog 29/32