Läs mer
IKA™ ROTAVISC PT100.8 Temperatursensor
Produktkod. 17247539 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Produktkod. För användning med (utrustning)
17247539 IKA™ ROTAVISC viskosimeter
1 options
Produktkod. 17247539 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    696.87 SEK / Paket med 1
    Save 85.13 SEK
    10% Av
I lager
ROTAVISC PT100.8 temperatursensor för användning med IKA™ ROTAVISC rotationsviskometer.
  • Temperaturgivare för IKA™ ROTAVISC rotationsviskometer
  • Hållbar design i rostfritt stål
  • 3 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Temperatursond (nedsänkning)
För användning med (utrustning) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Material AISI 316Ti
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +350 °C