Läs mer
IKA™ ROTAVISC standardspindel
Handla allt IKA Produkter
Storlek:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Flaska
Skiva
Beskrivning
- Snabbkoppling
- Krokfäste
- M2,5 vänstergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Standard spindel |
| För användning med (utrustning) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Material | AISI 316L |
| Form | Skiva |
| Storlek | 35 x 135 x 35 mm (B x H x D) |