Beskrivning
- Snabbkoppling
- Krokfäste
- M2,5 vänstergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Standard spindel |
| För användning med (utrustning) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Material | AISI 316L |
| Form | Cylinder |
| Storlek | 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) |