Läs mer
IKA™ ROTAVISC standardspindel
Produktkod. 17297539 Handla allt IKA Produkter
Change view
Storlek:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Cylinder
Skiva
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Form
17297539 14 x 117 x 14 mm (B x H x D) Skiva
17277539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Cylinder
17287539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Skiva
17207549 8 x 117 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
17217549 55 x 135 x 55 mm (B x H x D) Skiva
17227549 35 x 135 x 35 mm (B x H x D) Skiva
17237549 32 x 135 x 32 mm (B x H x D) Skiva
17247549 22 x 135 x 22 mm (B x H x D) Skiva
17257549 16 x 135 x 16 mm (B x H x D) Skiva
17267549 8 x 135 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17297539 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025006830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    910.91 SEK / Paket med 1
    Save 169.09 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Standardspindel designad för användning med IKA™ ROTAVISC viskometer.
  • Snabbkoppling
  • Krokfäste
  • M2,5 vänstergänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard spindel
För användning med (utrustning) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Material AISI 316L
Form Skiva
Storlek 14 x 117 x 14 mm (B x H x D)