Beskrivning
- Snabbkoppling
- Krokfäste
- M2,5 vänstergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | T Spindel |
| För användning med (utrustning) | IKA ROTAVISC viskosimeter i kombination med IKA HELISTAND Elektriskt stativ |
| Beskrivning | T-SP-SET T-spindelsats |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| För användning med (applikation) | Mätning av icke-flytande prover, såsom krämer, pastor eller gelatin |
| Storlek | 160 x 82 x 270 mm (B x H x D) |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 300 °C |