Beskrivning
- Snabbkoppling
- Krokfäste
- M2,5 vänstergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vane Spindel |
| För användning med (utrustning) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Beskrivning | VAN-SP-1 skovelspindel |
| Material | AISI 316L |
| Storlek | 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D) |