Läs mer
IKA™ ROTAVISC skovelspindel
Produktkod. 17297549 Handla allt IKA Produkter
Change view
Storlek:
12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17297549 14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
17277549 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
17287549 22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
17207559 8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
17247569 12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17297549 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025006855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.00 SEK
    3036.39 SEK / Paket med 1
    Save 368.61 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Vinkelspindel designad för användning med IKA™ ROTAVISC viskometer.
  • Snabbkoppling
  • Krokfäste
  • M2,5 vänstergänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vane Spindel
För användning med (utrustning) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Beskrivning VAN-SP-3 skovelspindel
Material AISI 316L
Storlek 14 x 106 x 14 mm (B x H) x D