Läs mer
IKA™ ROTAVISC skovelspindel
Produktkod. p-7236324 Handla allt IKA Produkter
Storlek:
12 x 83 x 12 mm (W x H x D)
14 x 106 x 14 mm (W x H) x D
149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D)
22 x 124 x 22 mm (W x H x D)
8 x 97 x 8 mm (W x H x D)
Produktkod. 17277549
Brand: IKA™ 0025006853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinkelspindel designad för användning med IKA™ ROTAVISC viskometer.
  • Snabbkoppling
  • Krokfäste
  • M2,5 vänstergänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vane Spindel
För användning med (utrustning) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Beskrivning VAN-SP-1 skovelspindel
Material AISI 316L
Storlek 149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D)