Läs mer
Rotenon,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404637 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
50g
5g
Produktkod. 11486592
Brand: MP Biomedicals 0215015401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 83-79-4
Molekylformel C23H22O6
Molekylvikt (g/mol) 394.423
InChI-nyckel JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Synonym rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
PubChem CID 6758
ChEBI CHEBI:28201
LEDER CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rotenone
Färg Beige till Vit
Analysprocentintervall ≥97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 394.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • rotenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: rotenone