Läs mer
Rotenon, Mikromol™
Produktkod. 17999759
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17999759 250 mg
1 options
Produktkod. 17999759 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3447.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rotenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rotenone
CAS 83-79-4
Analyt- eller komponentnamn Rotenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H22 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2R,6aS,12aS)-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, Rotenone (7CI), (-)-Rotenone, (-)-cis-Rotenone, CFT Legumine, Cube-Pulver, Dactinol, Deril, Derrin, Derris, Derris (insecticide), Dri-kil, Liquid Derris, NSC 26258, NSC 8505, Nicouline, Noxfish, Paraderil, Ronone, Rotena, Rotenon, Rotenox, Rotocide, Tubatoxin, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aalphaH)-one, 1,2,12,12aalpha-tetrahydro-2alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy- (8CI), 5'beta-Rotenone
InChI formel InChI=1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
LEDER COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC)C(=C)C
Molekylvikt (g/mol) 394.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 394,1416 g/mol