Läs mer
Gilson™ Roto-Mini Plus Rotator
Produktkod. 16388591 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16388591 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16388591 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7240.00 SEK
    6375.34 SEK / Paket med 1
    Save 864.66 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Denna variabelhastighets Roto-Mini Plus Rotator erbjuder tre fungerande blandningslägen och rymmer många standardrörstorlekar, vilket gör den till ett flexibelt tillskott i alla laboratorier.
  • Flexibla driftslägen
  • Med hastigheter mellan 5 −70 varv per minut
  • Erbjuder tre olika mixningsmodi för att täcka många tillämpningar, inklusive:
    • Mixprover – roterar med oscillationer för ökad mixning
    • Pausprovrotation – inkluderar periodiska pauser
    • Bergprover – gungar försiktigt i en gungbräda
  • Anpassar sig till många rörstilar
  • Innehåller fyra hållare som täcker följande vanliga rörstorlekar:
    • 11 x 1,5/2,0 ml rör
    • 5 x 5/7 ml rör
    • 5 x 10/15 ml rör
    • 6 x 50 ml rör/24 x 0,5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 1 till 70 rpm
Spänning 100/240 V
Wattal 5 W
Amperage 0,25 A
Håller 6 x 50 ml, 20 x 15 ml, 44 x 1,5 till 2,0 ml
Produkttyp Variabel hastighetsrotator
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 27.5 x 15.2 x 16.5 cm