Läs mer
Scientific Industries Roto-Rock Genie
Produktkod. 30040350 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
30040350 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 30040350 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23320.50 SEK
    21308.98 SEK / Paket med 1
    Save 2011.52 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
En kombination av rotator och rocker med pekskärmskontroll.
  • Nästa generations rocker och rotator med digital touchkontroll
  • Gungande rörelse med justerbar lutningsvinkel och hastighetskontroll för bästa blandning och eliminera spill vid användning av öppna behållare
  • Rotera prover 360° upp till 35 rpm
  • Använder unika GENIE klämplattsystem på magnetisk plattform för att säkert hålla prover
  • Kompakt design för användning i kylrum, inkubatorer utan CO2 eller labbbänk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel Justerbar
Roterande vinkel 360°
Bärande kapacitet (metrisk) 9.8 kg
Hastighetsintervall 1 till 70 rpm
Spänning 90/264 V
Amperage 2,5 A
Håller Rör, kolvar, flaskor, fat
Produkttyp Rotator Rocker
Bärande kapacitet (engelska) 21.3 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (LxB) Plattform 320 x 250 mm
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 380 mm
Fraktvikt (engelska) 22.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 10.2 kg
Modell SI-R102
Visa Pekskärm
För användning med (applikation) Laboratoriet roterar och gungar
Fuktighetsområde Max RH 95 %
Timerintervall 1 sek. till 99 timmar. 59 min. 50 sek. eller kontinuerligt
Garanti och serviceerbjudande 2 år