Läs mer
Scientific Industries™ Roto-Shake Genie med 230 V Swiss Plug
Produktkod. 10690143 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Håller:
Olika storlekar rör och väskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10690143 Olika storlekar rör och väskor Varje
1 options
Produktkod. 10690143 Leverantör Scientific Industries™ Leverantörsnummer 83041383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15561.00 SEK
    14377.37 SEK / Paket med 1
    Save 1183.63 SEK
    7% Av
I lager
Kombinationsrotator/vippa har en magnetisk plattform och klämplattsystem.
Idealisk för gunga, roterande och orbital skakning.
  • Har en magnetisk plattform i rostfritt stål.
  • Levereras med 1 klämplatta vardera för 10 till 13 mm rör, 15 till 17 mm rör och 28 till 30 mm rör, 4 magnetiska monteringsremsor och halkfri bricka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Gungvinkel 0 till 10°
Roterande vinkel 0 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 5 till 35 rpm
Spänning 230 V
Wattal 0.5 W
Amperage 0,5 A
Rotation 5 till 35 rpm
Håller Olika storlekar rör och väskor
Pluggtyp schweiziska
Temperaturkontroll Nej
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 508 mm
Modell Vari-Mix Plattform Rocker
Fuktighetsområde 0 °C (32 °F) till 38 °C (100 °F), 95 % maximal relativ luftfuktighet