Läs mer
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotator Rocker, 230V EU
Produktkod. 10425941 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
10425941 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 10425941 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041385
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Kraftig Multi Purpose Rotator som förvandlas till en rocker genom att trycka på en knapp.
  • Patenterad magnetisk plattformsdesign kombinerar rotation och gunga i en enhet
  • Kraftig långvarig enhet gjord av rostfritt stål
  • Olika tillbehör kan enkelt fästas magnetiskt för olika kärl i olika orienteringar
  • Levereras med ett sortiment av tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 5 till 35 rpm (roterande), 10 till 70 cykler per min. (gunga)
Elektriska krav 230 V, EU-kontakt
Spänning 230 V
Amperage 0,5 A
Håller 12 x 10 till 13 mm rör, 6 x 15 till 17 mm rör, 3 x 28 till 30 mm rör
Produkttyp Rotator Rocker
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Pulverlackerad metallbas, plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 305 mm
Mått (L x B x H) 508 x 305 x 267mm
Höjd (engelska) 10,5 tum
Höjd (metrisk) 267 mm
Längd (engelska) 20 tum
Längd (engelska) Plattform 13,5 tum
Längd (metrisk) 208 mm
Längd (metrisk) plattform 340 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (engelska) Plattform 8 tum
Bredd (metrisk) 508 mm
Bredd (metrisk) Plattform 200 mm
Fraktvikt (engelska) 32 lb.
Fraktvikt (metrisk) 14.52 kg
Vikt (engelska) 26 lb.
Vikt (metrisk) 11.8 kg
Controllertyp På/av-brytare, hastighetskontrollratt
Modell Roto-Shake Genie Rotator Rocker, 230V EU
För användning med (utrustning) Metall gungande bricka
Inkluderar 1 klämma för 12 st 10-13 mm rör 1 klämma för 6 st 15-17 mm rör 1 klämma för 3 st 28-30 mm rör 4 magnetiska monteringsremsor för påsar i rostfritt stål 1 halkfri metallvippbricka
Motortyp DC växelmotor
Driftlägen Gungande och roterande
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti