Läs mer
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotato Rocker 230V, utan stickpropp
Produktkod. 12613125 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12613125 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12613125 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15561.00 SEK
    14377.37 SEK / Paket med 1
    Save 1183.63 SEK
    7% Av
I lager
Kraftig Multi Purpose Rotator som förvandlas till en rocker genom att trycka på en knapp.
  • Rotatorn förvandlas till vippa genom att trycka på en knapp
  • Utan plugg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 5 till 35 rpm
Elektriska krav 230 V
Spänning 230 V
Amperage 0,5 A
Håller 12 x 10 till 13 mm rör, 6 x 15 till 17 mm rör, 3 x 28 till 30 mm rör
Produkttyp Rotator Rocker
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 305 mm
Mått (L x B x H) 508 x 252 x 267 mm
Höjd (engelska) 10,5 tum
Höjd (metrisk) 267 mm
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 508 mm
Längd (metrisk) plattform 340 mm
Bredd (engelska) 9,9 tum
Bredd (metrisk) 252 mm
Bredd (metrisk) Plattform 200 mm
Fraktvikt (engelska) 32 lb
Fraktvikt (metrisk) 14.52 kg
Vikt (engelska) 26 lb
Vikt (metrisk) 11.8 kg
Modell Roto-shake Genie utan plugg
För användning med (applikation) Ge roterande, gungande och omloppsskakning i en kompakt, hållbar och användarvänlig enhet
För användning med (utrustning) Klämplattor, gungbricka i metall, magnetremsor, halkfri bricka
Fuktighetsområde 0.95
Garanti och serviceerbjudande 2 år