Läs mer
Benchmark Scientific™ Roto-Therm Inkuberad rotator med rörhållare
Håller:
Rör 0,5 till 50 ml
Beskrivning
- Roterad blandning med temperaturkontroll
- Inkluderar rörhållare för vanliga rörstorlekar
- In-lab kalibreringsfunktion
- Digital set och visning av temperatur
- Vertikal (änd-över-ände) eller horisontell (rullande) blandning
Specifikationer
Specifikationer
| Roterande vinkel | 90° |
| Hastighetsintervall | 24 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5 till 60 °C |
| Håller | Rör 0,5 till 50 ml |
| Rörkapacitet | 44 x 1,5 till 2 ml rör |
| Pluggtyp | EU, 230 V |
| Noggrannhet | ±1 °C |
| Visa | Digital |
| För användning med (applikation) | Inkuberad blandning av rör upp till 50 ml |