Läs mer
Benchmark Scientific Roto-Therm™ Plus inkuberad rotator
Produktkod. 16523372
Hastighetsintervall:
5 till 70 rpm
Produktkod. 16523372
Brand: Benchmark Scientific H2024E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rörstorlekar från 1,5 till 50 ml och levereras komplett med rörhållare. Mix/Paus/Rock-lägen kan programmeras tillsammans med temperaturer upp till 60 °C.
  • Rotationsblandning med temperaturkontroll
  • Inkluderar rörhållare för rörstorlekar från 1,5 till 50 ml
  • Variabel hastighetskontroll
  • Avancerade blandningslägen inkluderar mix (oscillerande), paus och rock
  • Kan justeras för änd-över-ände eller horisontell blandning
  • Gungplattform och PCR-plattahållare finns tillgängliga, säljs separat
Specifikationer
Gungvinkel Justerbar
Hastighetsintervall 5 till 70 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Wattal 250 W
Amperage 0,5 A
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 140 °F
Frekvens 50 Hz
Material ABS
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.6 cm
Bredd (engelska) 11,6 tum
Bredd (metrisk) 29.5 cm
Fraktvikt (engelska) 5.1 lb.
Fraktvikt (metrisk) 2.3 kg
Modell Roto-Therm Plus
Fuktighetsområde >80%