Läs mer
Thermo Scientific™ Rotor, 4-plats svängande skopa, för Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Centrifug
Produktkod. 10502173 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10502173 4 x 400 ml Varje
1 options
Produktkod. 10502173 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28740.00 SEK
    28030.91 SEK / Paket med 1
    Save 709.09 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Legend Mach 1.6 och 1.6R centrifuger
  • Endast rotorkropp; hinkar och bioinneslutningslock säljs separat
  • Välj rektangulära eller runda hinkar
  • Adaptrar säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 400 ml
Max. RCF 4,618 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
För användning med (utrustning) Legend Mach 1.6-serien